Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL
Hink (plast), 5 kg
Katalog # 27788.366
Leverantör:   VWR Chemicals
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 27788.366
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  7647-14-5
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL
Hink (plast), 5 kg
CAS-nummer:  7647-14-5
Price
715,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS-nummer:7647-14-5
  • Formel:NaCl
  • MDL-nummer:MFCD00003477
  • Molecular Weight:58.44 g/mol
  • Merck Index:14,08599
  • Kokande Pt:1413 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:801 °C
  • Densitet:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:231-598-3
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Appearance:
    Colourless crystals
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Hink (plast)
  • Förp.:
    5 kg