Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL
Plastflaska för fasta ämnen, 1 kg
  27788.297
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL
  27788.297
 :  7647-14-5
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL
Plastflaska för fasta ämnen, 1 kg
 :  7647-14-5
220,00 kr
1 * 1 kg
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Appearance:
    Colourless crystals
  • Förpackningstyp:
    Plastflaska för fasta ämnen
  • Förp.:
    1 kg