Färgkoder för kryorör, CryoColorCode, Nunc™
Blandade
Katalog # 479-2488
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Färgkoder för kryorör, CryoColorCode, Nunc™
Katalog # 479-2488
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Price
203,00 kr
Gäller till kl 30/06/2026
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
Product Details & Documents
Färgkodade insatser för kepsen med inskriptionsområde.
Skåra för borttagning av röret eller CryoColorCodes.
Specifikationer
- Färg:Blandade
- Seq:16
- Cat. No.:479-2488
- Miljöcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact