Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Runda celler i glas med lock, 25 ml, 1" / 25 mm, Optiskt glas
Katalog # 705-0126
Leverantör:   Hach
Sample cuvettes
Katalog # 705-0126
Leverantör:  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Runda celler i glas med lock, 25 ml, 1" / 25 mm, Optiskt glas
Price
1 425,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 6 Items
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikationer
  • Skiktdjup:
    1" / 25 mm
  • Volym:
    25 ml
  • Material:
    Optiskt glas
  • Beskrivning:
    Runda celler i glas med lock
  • Seq:
    28