Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for centrifuges
Accessories for centrifuges
Adapter för 1×50 ml rör med rund botten, 35,2×87 mm
Katalog # 521-1460
   Low Manufacturing Impact
Leverantör:   Hettich
Accessories for centrifuges
Katalog # 521-1460
Leverantör:  Hettich
   Low Manufacturing Impact
Accessories for centrifuges
Accessories for centrifuges
Adapter för 1×50 ml rör med rund botten, 35,2×87 mm
Price
810,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Adapter för 1×50 ml rör med rund botten, 35,2×87 mm
  • Seq:
    20
  • Cat. No.:
    521-1460
  • Miljöcertificering:
    ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact