Deglar
25 ml, 35×35 mm, 0,5 mm
Katalog # BOCH8103
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Beställningsinformation: Lids need to be ordered separately.
Specifikationer
- Diam×H:35×35 mm
- Kapacitet:25 ml
- Seq:05
- Tjocklek:0,5 mm