Fot för stavar, Labomeca®
Stavar med 16 mm Ø
Katalog # 241-0136
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
Monteringsfäste för Labomeca®-stativ.
- Används för att fästa stavar till en fast punkt i laboratoriet: golv, väggar, tak, bord, hyllor och möbler
- Träskruv medföljer, kan fästas med användning av en Labomeca® insexnyckel
Leveransinformation: Träskruv medföljer.
Specifikationer
- För:Stavar med 16 mm Ø
- Seq:02