Spatel, dubbel
130 mm, 40 mm, 8 mm
Katalog # 231-1274
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Nickel. Spatel som kan användas för de flesta applikationer.
- Med runt handtag, ena änden rak och den andra avrundad
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Hög kemikalieresistens
Specifikationer
- Längd:130 mm
- Seq:02
- Bladbredd:8 mm
- Klinge, längd:40 mm