Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller bottles, WHEATON®
Slät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidan, 3450 ml, 1320 cm², 110×480 mm, 4/låda
  734-3019
Roller bottles, WHEATON®
  734-3019
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Slät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidan, 3450 ml, 1320 cm², 110×480 mm, 4/låda
9 475,00 kr
1 * 4 Items
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
  • Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
  • These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
  • Made of USP Type I borosilicate glass
 : *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
  • Odlingsyta:
    1320 cm²
  • Förp.:
    4/låda
  • Kapacitet:
    3450 ml
  • Beskrivning:
    Slät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidan
  • Ytterdiam×H:
    110×480 mm