Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Slät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidan, 1380 ml, 550 cm², 110×240 mm, 4/låda
Katalog # 734-3017
Leverantör:   DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Katalog # 734-3017
Leverantör:  DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Slät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidan, 1380 ml, 550 cm², 110×240 mm, 4/låda
Price
7 150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4 Items
Produktdetaljer och dokument
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
  • Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
  • These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
  • Made of USP Type I borosilicate glass
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
  • Odlingsyta:
    550 cm²
  • Förp.:
    4/låda
  • Kapacitet:
    1380 ml
  • Beskrivning:
    Slät yta, med 38 mm svart fenollock med gummi på insidan
  • Ytterdiam×H:
    110×240 mm