Orders LinkContactUsLinkComponent
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
planflänsar DN 100
Katalog # 201-0152
Leverantör:   Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
Katalog # 201-0152
Leverantör:  Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
planflänsar DN 100
Price
325,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Silicone or Silicone PTFE-coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.
Specifikationer
  • För:
    planflänsar DN 100
  • Seq:
    02