Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw thread vials
Screw thread vials
20,00 ml, Flat bottom, 28×65 mm, Glas, Klar, Ja, Screw, with stopper, 22-400
Katalog # DELT900220-928000
Leverantör:   DELTALAB
Screw thread vials
Katalog # DELT900220-928000
Leverantör:  DELTALAB
Screw thread vials
20,00 ml, Flat bottom, 28×65 mm, Glas, Klar, Ja, Screw, with stopper, 22-400
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 150 Items
Product Details & Documents
These flat bottom screw thread vials are made of ultra clear borosilicate glass.
  • Fully autoclavable
Beställningsinformation: Caps are supplied separately.
Förpackning: Supplied in trays individually shrink-wrapped.
Documents
Specifikationer
  • Med lock:
    Ja
  • Lock storlek:
    22-400
  • Diam×H:
    28×65 mm
  • Kapacitet:
    20,00 ml
  • Färg:
    Klar
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    03
  • Typ av lock:
    Screw, with stopper
  • Botten:
    Flat bottom