Process pH combination electrodes
Kombinations-pH-elektrod, med välvt membran, H 8481 HD, 1 - 14, 0...+100 °C, Glas, Referid®, KPG ringformig öppning, 12×225 mm, Skruvkabelanslutning
Catalog # SCOI285111072
Supplier: SI ANALYTICS
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×225 mm
- Typ:H 8481 HD
- Beskrivning:Kombinations-pH-elektrod, med välvt membran
- Material:Glas
- Seq:25
- Diafragma:KPG ringformig öppning
- Elektrolyt:Referid®
- Temp:0...+100 °C
- pH:1 - 14