Orders LinkContactUsLinkComponent
Provtagare, MicroSampler
Provtagare, MicroSampler
MicroSampler utan huvud, Rostfritt stål 316L, 1200 mm, 12 mm
Katalog # 331-0029
Leverantör:   BURKLE
Provtagare, MicroSampler
Katalog # 331-0029
Leverantör:  BURKLE
Provtagare, MicroSampler
Provtagare, MicroSampler
MicroSampler utan huvud, Rostfritt stål 316L, 1200 mm, 12 mm
Price
5 525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel AISI 316 L (1,4404). The MicroSampler has been specially designed for the sampling of small quantities of powder.
  • Point sampling
  • Various lengths and volumes are available
  • Tip can be removed for easy cleaning
  • Additional tips are available in different sizes
  • Sterilisable
Volumes of 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, and 10 ml can be sampled easily, quickly, and cleanly from different sampling depths from sacks or containers.
The tips of the MicroSampler are interchangeable. This means that tips with different volumes can be used.
 : Please order lance and head separately.
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Beskrivning:
    MicroSampler utan huvud
  • Längd:
    1200 mm
  • Material:
    Rostfritt stål 316L
  • Seq:
    09
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0023
    Rostfritt stål 316L
    0,5 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 375,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-0025
    Rostfritt stål 316L
    2,0 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 875,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0024
    Rostfritt stål 316L
    1,0 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 375,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-2192
    Rostfritt stål 316L
    5,0 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 875,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0022
    Rostfritt stål 316L
    0,2 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 375,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-0026
    Rostfritt stål 316L
    10 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 875,00 kr