Provtagare för vätskor
Liquid-Sampler, öppen med tumgrepp, 32×540 mm, 100 ml
Katalog # 331-0033
Leverantör: BURKLE
Gå till:
Product Details & Documents
Material: V4A rostfritt stål (1,4404). Provtagare för tunn till viskös vätska.
- Enkel att använda med en hand
- Med tratt för säker påfyllning av provflaskorna
Specifikationer
- Kapacitet:100 ml
- Beskrivning:Liquid-Sampler, öppen med tumgrepp, 32×540 mm