Orders LinkContactUsLinkComponent
Provtagare för vätskor
Liquid-Sampler, öppen med tumgrepp, 32×460 mm, 50 ml
Katalog # 331-0032
Leverantör:   BURKLE
Provtagare för vätskor
Katalog # 331-0032
Leverantör:  BURKLE
Provtagare för vätskor
Provtagare för vätskor
Liquid-Sampler, öppen med tumgrepp, 32×460 mm, 50 ml
Price
4 125,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Material: V4A rostfritt stål (1,4404). Provtagare för tunn till viskös vätska.
  • Enkel att använda med en hand
  • Med tratt för säker påfyllning av provflaskorna
Specifikationer
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Beskrivning:
    Liquid-Sampler, öppen med tumgrepp, 32×460 mm