Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Tratt, A 11.7, användning med flytande kväve, hindrar stänk vid hällning
Katalog # 431-2114
Leverantör: IKA
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
- Beskrivning:Tratt, A 11.7
- För:användning med flytande kväve, hindrar stänk vid hällning