Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Dubbelt slagverktyg, kan användas upp till 3 på Mohs hårdhetsskala. Kan enbart användas med 250 ml malningskammare
Katalog # 431-2113
Leverantör:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Katalog # 431-2113
Leverantör:  IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Dubbelt slagverktyg, kan användas upp till 3 på Mohs hårdhetsskala. Kan enbart användas med 250 ml malningskammare
Price
7 300,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Dubbelt slagverktyg
  • För:
    kan användas upp till 3 på Mohs hårdhetsskala. Kan enbart användas med 250 ml malningskammare