Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
8000 ml, Mitthals 120 mm, sidoarm 45 mm, 2
Catalog # 734-1920
Supplier:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Catalog # 734-1920
Supplier:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
8000 ml, Mitthals 120 mm, sidoarm 45 mm, 2
Price
27 975,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borsilikatglas med sidoarmar, icke-sterilt.
  • Bafflar förbättrar luftningen och ger kraftigare omrörning av flaskans innehåll
  • Impellerkonstruktionen ger optimal omrörning
  • Sidoarmarna underlättar åtkomst med 25- och 50 ml-pipetter
Documents
Specifications
  • Kapacitet:
    8000 ml
  • Seq:
    14
  • Hals:
    Mitthals 120 mm, sidoarm 45 mm
  • Antal sidoarmar:
    2