Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
36000 ml, Mitthals 120 mm, sidoarm 45 mm, 2
Katalog # 734-1917
Leverantör:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Katalog # 734-1917
Leverantör:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
36000 ml, Mitthals 120 mm, sidoarm 45 mm, 2
Price
52 500,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borsilikatglas med sidoarmar, icke-sterilt.
  • Bafflar förbättrar luftningen och ger kraftigare omrörning av flaskans innehåll
  • Impellerkonstruktionen ger optimal omrörning
  • Sidoarmarna underlättar åtkomst med 25- och 50 ml-pipetter
Documents
Specifikationer
  • Kapacitet:
    36000 ml
  • Seq:
    11
  • Hals:
    Mitthals 120 mm, sidoarm 45 mm
  • Antal sidoarmar:
    2