Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
8000 ml, Mitthals 100 mm, sidoarm 45 mm, 2
  734-1915
 :   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
  734-1915
 :  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
8000 ml, Mitthals 100 mm, sidoarm 45 mm, 2
26 875,00 kr
1 * 1 Items
Borsilikatglas med sidoarmar, icke-sterilt.
  • Bafflar förbättrar luftningen och ger kraftigare omrörning av flaskans innehåll
  • Impellerkonstruktionen ger optimal omrörning
  • Sidoarmarna underlättar åtkomst med 25- och 50 ml-pipetter
  • Kapacitet:
    8000 ml
  • Seq:
    09
  • Hals:
    Mitthals 100 mm, sidoarm 45 mm
  • Antal sidoarmar:
    2