Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
125 ml, Mitthals 70 mm, sidoarm 32 mm, 2
  734-1907
 :   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
  734-1907
 :  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
125 ml, Mitthals 70 mm, sidoarm 32 mm, 2
11 050,00 kr
1 * 1 Items
Borsilikatglas med sidoarmar, icke-sterilt.
  • Bafflar förbättrar luftningen och ger kraftigare omrörning av flaskans innehåll
  • Impellerkonstruktionen ger optimal omrörning
  • Sidoarmarna underlättar åtkomst med 25- och 50 ml-pipetter
  • Kapacitet:
    125 ml
  • Seq:
    01
  • Hals:
    Mitthals 70 mm, sidoarm 32 mm
  • Antal sidoarmar:
    2