Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvätska
Badvätska
Thermal H10, −20...+180 °C, 216 °C, 190 °C, Klar, 10 L
Katalog # 461-3103
Leverantör:   JULABO GMBH
Badvätska
Katalog # 461-3103
Leverantör:  JULABO GMBH
CAS-nummer:  
Badvätska
Badvätska
Thermal H10, −20...+180 °C, 216 °C, 190 °C, Klar, 10 L
CAS-nummer:  
Price
10 025,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 L
Product Details & Documents
Bath fluids have been carefully selected and proven in long-term service. They are suitable for use with heating and refrigerated circulators whenever water cannot be employed as bath fluid. The choice of bath fluid is critical for best results in temperature control and operation of the circulator.
  • Låg toxicitet och nästan helt luktfri
  • Hög stabilitet och god värmeledningsförmåga
  • Låg viskositet och låg korrosion
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    10 L
  • Färg:
    Klar
  • Antändningstemp.:
    216 °C
  • Flampunkt:
    190 °C
  • Temperaturområde:
    −20...+180 °C
  • Typ:
    Thermal H10