Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
4 ml, LDPE, 54 mm, 20 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
Katalog # NALG312750-9125
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Katalog # NALG312750-9125
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
- Round shape
- Drop size: 40/50 μl
- Leakproof
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Ordering information: Controlled-drop dispensing tip and coloured closures are available seperately.
Dokument
Specifikationer
- Ø utv.:20 mm
- För:Nalgene controlled dropper
- Gänga:15-415 mm
- Kapacitet:4 ml
- Höjd:54 mm
- Material:LDPE
- Seq:04
- Cat. No.:NALG312750-9125
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Closures, PP, yellowClosures, PP, yellowNALG312760-0020Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2.000 Items - 7 650,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Dispensing tips, LDPE, clear, 50 µlDispensing tips, LDPE, clear, 50 µlNALG312758-0001Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2.000 Items - 5 450,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Dispensing tips, LDPE, clear, 40 µlDispensing tips, LDPE, clear, 40 µlNALG312759-0001Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2.000 Items - 6 500,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Closures, PP, naturalClosures, PP, naturalNALG312760-0000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2.000 Items - 7 650,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Closures, PP, whiteClosures, PP, whiteNALG312760-0010Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2.000 Items - 7 575,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Closures, PP, greenClosures, PP, greenNALG312760-0040Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2.000 Items - 7 650,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Closures, PP, blueClosures, PP, blueNALG312760-0060Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2.000 Items - 7 650,00 kr