Objektglas
Objektglas, skurna kanter, mattfält på båda sidorna, Kalk-soda-silikatglas, Vit, 1 mm, 76×26 mm
Leverantör: MARIENFELD
Gå till:
Product Details & Documents
Slides designed for in vitro diagnostic (IVD) applications.
- Pre-washed and ready to use
- Either ground or cut versions
- Soda-lime glass, Hydrolytic Class 3
Extra-white slides are used for low auto-fluorescence applications.
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerCoC_MARI1000612_823410
Försäkran om överensstämmelse
MARI1000412_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Färg:Vit
- Beskrivning:Objektglas, skurna kanter, mattfält på båda sidorna, Kalk-soda-silikatglas
- L×B:76×26 mm
- Seq:02
- Tjocklek:1 mm