Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
30 - 40, 0,5, 220 mm
  614-0340
Baumé hydrometers
  614-0340
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
30 - 40, 0,5, 220 mm
570,00 kr
1 * 1 Items
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Längd:
    220 mm
  • Seq:
    13
  • Indelning:
    0,5
  • Mätområde:
    30 - 40