Orders LinkContactUsLinkComponent
Korte areometer
Korte areometer
0,880 - 0,940 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Catalog # 614-0206
Supplier:   Alla France
Korte areometer
Catalog # 614-0206
Supplier:  Alla France
Korte areometer
Korte areometer
0,880 - 0,940 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Price
455,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
General purpose hydrometers calibrated at 20 °C.
  • Reading below the meniscus
Längd: 160 mm
Specifications
  • Längd:
    160 mm
  • Seq:
    04
  • Indelning:
    0,001 g/ml
  • Mätområde:
    0,880 - 0,940 g/ml