Orders LinkContactUsLinkComponent
Korte areometer
Korte areometer
0,820 - 0,880 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Katalog # 614-0205
Leverantör:   Alla France
Korte areometer
Katalog # 614-0205
Leverantör:  Alla France
Korte areometer
Korte areometer
0,820 - 0,880 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Price
455,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
General purpose hydrometers calibrated at 20 °C.
  • Reading below the meniscus
Längd: 160 mm
Specifikationer
  • Längd:
    160 mm
  • Seq:
    03
  • Indelning:
    0,001 g/ml
  • Mätområde:
    0,820 - 0,880 g/ml