Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

EJ SE

Sterican®, för neural terapi, 21, 120 mm, 0,80 mm, Grön
Katalog # 612-0161
Leverantör:   B. Braun
EJ SE
Katalog # 612-0161
Leverantör:  B. Braun
EJ SE
EJ SE

Sterican®, för neural terapi, 21, 120 mm, 0,80 mm, Grön

Price
725,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents

Stainless, chromium-nickel steel with transparent PP Luer lock plastic hub. These sterile hypodermic needles Sterican® have the following features: Suitable for single-use hypodermic needles for intra-muscular, subcutaneous, intravenous, intra-arterial and special injections. Thin walled needles.

  • Extremely smooth surface with light silicone coating
  • 3-facet tips, long or short bevel
  • For minimal pain upon puncture

 : ISO 6009

Specifikationer
  • Färgkod:
    Grön
  • Ø:
    0,80 mm
  • Mätare:
    21
  • Beskrivning:
    Sterican®, för neural terapi
  • Längd:
    120 mm
  • Seq:
    24