Stirring rods
Omrörningsstavar, glas, med sammansmälta ändar, Glas, 7 mm, 300 mm
Katalog # 441-9588
Leverantör: DWK Life Sciences
Gå till:
Product Details & Documents
AR-Glas® with fused ends.
Documents
SCERL143000700915_TDS.pdf
Datablad
Specifikationer
- Ø:7 mm
- Beskrivning:Omrörningsstavar, glas, med sammansmälta ändar
- Längd:300 mm
- Material:Glas
- Seq:08