Stirring rods
Omrörningsstavar, glas, med sammansmälta ändar, Glas, 6 mm, 150 mm
441-9585
AR-Glas® with fused ends.
- Ø:6 mm
- Beskrivning:Omrörningsstavar, glas, med sammansmälta ändar
- Längd:150 mm
- Material:Glas
- Seq:03
AR-Glas® with fused ends.