Stirring rods
Omrörningsstavar, glas, med sammansmälta ändar, Glas, 5 mm, 150 mm
Katalog # 441-9583
Leverantör: DWK Life Sciences
Gå till:
Product Details & Documents
AR-Glas® with fused ends.
Documents
SCERL143000700915_TDS.pdf
Datablad
Specifikationer
- Ø:5 mm
- Beskrivning:Omrörningsstavar, glas, med sammansmälta ändar
- Längd:150 mm
- Material:Glas
- Seq:02