Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Raka, breda förstärkta spetsar, KR, 120 mm
Katalog # 232-1319
Leverantör:   OUTILS RUBIS
Forceps
Katalog # 232-1319
Leverantör:  OUTILS RUBIS
Forceps
Forceps
Raka, breda förstärkta spetsar, KR, 120 mm
Price
230,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Polybutene terephthalate (PBT) reinforced with 20% fibre glass, white. Universal forceps for a variety of laboratory and electronics-based applications.
  • Very good chemical resistance, anti-magnetic, high mechanical strength
  • High insulating values
  • Heat resistant up to 210 °C (for short periods)
Specifikationer
  • Typ:
    KR
  • Beskrivning:
    Raka, breda förstärkta spetsar
  • Längd:
    120 mm
  • Seq:
    04