Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets
540×255×60 mm
Katalog # 216-7452
Leverantör:   HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Katalog # 216-7452
Leverantör:  HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Wire baskets
540×255×60 mm
Price
4 200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
  • Two flip handles
  • Base frame is stackable
  • Excellent thermal and chemical resistance
Wire steriliser strainer basket.
Specifikationer
  • B×D×H:
    540×255×60 mm