Orders LinkContactUsLinkComponent
Caps
Caps
66 mm
Katalog # RIXI8-1080-66-I_U
Caps
Katalog # RIXI8-1080-66-I_U
Caps
Price
5,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Metal, white.
  • Suitable for screw cap jars 216-3620 to 216-3624
  • Good leakproof properties
  • Convenient pack sizes
Documents
Specifikationer
  • Gänga:
    66 mm
  • Seq:
    03