Orders LinkContactUsLinkComponent
Bowls, rectangular
Bowls, rectangular
10 l, 350×350×130 mm
Katalog # 216-1715
Leverantör:   Gilac PROFESSIONNEL
Bowls, rectangular
Katalog # 216-1715
Leverantör:  Gilac PROFESSIONNEL
Bowls, rectangular
10 l, 350×350×130 mm
Price
410,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
LDPE, translucent.
  • Stackable
  • Durable
  • Available from 1 to 12 L
Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 l
  • Seq:
    05
  • B×D×H:
    350×350×130 mm