Bowls, rectangular
3 l, 220×220×90 mm
Katalog # 216-1712
Leverantör: Gilac PROFESSIONNEL
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
LDPE, translucent.
- Stackable
- Durable
- Available from 1 to 12 L
Specifikationer
- Kapacitet:3 l
- Seq:02
- B×D×H:220×220×90 mm