Orders LinkContactUsLinkComponent
Trådkorg
Trådkorg
200×400×200 mm
Katalog # 215-7424
Leverantör:   HUPFER METALLWERKE
Trådkorg
Katalog # 215-7424
Leverantör:  HUPFER METALLWERKE
Trådkorg
Trådkorg
200×400×200 mm
Price
7 100,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
  • Punktsvetsat nät i rostfritt stål 8×8×1 mm
  • Elektropolerad, rostfri
  • Med förstärkta kanter
För transport, förvaring, rengöring och sterilisering av laboratorieutensilier.
Specifikationer
  • Seq:
    09
  • B×D×H:
    200×400×200 mm