Trådkorg
200×300×200 mm
Catalog # 215-7422
Supplier: HUPFER METALLWERKE
Jump to:
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
- Punktsvetsat nät i rostfritt stål 8×8×1 mm
- Elektropolerad, rostfri
- Med förstärkta kanter
För transport, förvaring, rengöring och sterilisering av laboratorieutensilier.
Specifications
- Seq:08
- B×D×H:200×300×200 mm