Trådkorg
180×180×180 mm
Catalog # 215-7418
Supplier: HUPFER METALLWERKE
Jump to:
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
- Punktsvetsat nät i rostfritt stål 8×8×1 mm
- Elektropolerad, rostfri
- Med förstärkta kanter
För transport, förvaring, rengöring och sterilisering av laboratorieutensilier.
Specifications
- Seq:06
- B×D×H:180×180×180 mm