Trådkorg
120×120×120 mm
Katalog # 215-7412
Leverantör: HUPFER METALLWERKE
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
- Punktsvetsat nät i rostfritt stål 8×8×1 mm
- Elektropolerad, rostfri
- Med förstärkta kanter
För transport, förvaring, rengöring och sterilisering av laboratorieutensilier.
Specifikationer
- Seq:03
- B×D×H:120×120×120 mm