Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaskställ
Silver, 10×1000 ml bottles, 110×110 mm
  215-0165
Flaskställ
  215-0165
Flaskställ
Flaskställ
Silver, 10×1000 ml bottles, 110×110 mm
4 075,00 kr
1 * 1 Items
Rostfritt stål - Eller stål.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
Ställ i nylonöverdragen metall för flaskor.
Colour: Silver/white
  • För:
    10×1000 ml bottles
  • Färg:
    Silver
  • Seq:
    06
  • Fackstorlek:
    110×110 mm