Flaskställ
Silver, 4×1000 ml flaskor, 110×110 mm
Katalog # 215-0163
Leverantör: HUPFER METALLWERKE
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål - Eller stål.
- Four non slip feet
- Sturdy carrying handle
- Good chemical and temperature resistance
Ställ i nylonöverdragen metall för flaskor.
Colour: Silver/white
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- För:4×1000 ml flaskor
- Färg:Silver
- Seq:04
- Fackstorlek:110×110 mm