Flaskställ
Silver, 10×500 ml flaskor, 90×90 mm
Katalog # 215-0162
Leverantör: HUPFER METALLWERKE
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål - Eller stål.
- Four non slip feet
- Sturdy carrying handle
- Good chemical and temperature resistance
Ställ i nylonöverdragen metall för flaskor.
Colour: Silver/white
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- För:10×500 ml flaskor
- Färg:Silver
- Seq:03
- Fackstorlek:90×90 mm