Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaskställ
Silver, 4x500 ml flaskor, 90×90 mm
  215-0160
Flaskställ
  215-0160
Flaskställ
Flaskställ
Silver, 4x500 ml flaskor, 90×90 mm
2 400,00 kr
1 * 1 Items
Rostfritt stål - Eller stål.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
Ställ i nylonöverdragen metall för flaskor.
Colour: Silver/white
  • För:
    4x500 ml flaskor
  • Färg:
    Silver
  • Seq:
    01
  • Fackstorlek:
    90×90 mm