Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaskställ
Vit, 10×1000 ml flaskor, 110×110 mm
Catalog # 215-0155
Supplier:   HUPFER METALLWERKE
Flaskställ
Catalog # 215-0155
Supplier:  HUPFER METALLWERKE
Flaskställ
Flaskställ
Vit, 10×1000 ml flaskor, 110×110 mm
Price
3 400,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål - Eller stål.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
Ställ i nylonöverdragen metall för flaskor.
Colour: Silver/white
Specifications
  • För:
    10×1000 ml flaskor
  • Färg:
    Vit
  • Seq:
    12
  • Fackstorlek:
    110×110 mm