Orders LinkContactUsLinkComponent
Blyring
Blyring
Kolvar 1000 - 4000 ml, 115 mm, 70 mm, 970 g
Katalog # 214-1945
Leverantör:   HEATHROW
Blyring
Katalog # 214-1945
Leverantör:  HEATHROW
Blyring
Blyring
Kolvar 1000 - 4000 ml, 115 mm, 70 mm, 970 g
Price
690,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Blykärna, överdragen med blå vinyl. Öppen eller sluten design. Öppen design, passar även kolvar med sidokopplingar. För stabilisering av glas- eller plastkolvar i skakapparater, vatten- eller oljebad, termostatbad osv. Vikten förhindrar att kolven tippar eller flytter. Överdraget hindrar kolven från att repas eller skada andra ytor.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Finns i olika storlekar för användning med olika kolvstorlekar
Specifikationer
  • Vikt:
    970 g
  • För:
    Kolvar 1000 - 4000 ml
  • Ø utv.:
    115 mm
  • Ø inr.:
    70 mm