Orders LinkContactUsLinkComponent
Blyring
Blyring
Kolvar 250 - 1000 ml, 90 mm, 51 mm, 508 g
Catalog # 214-1943
Supplier:   HEATHROW
Blyring
Catalog # 214-1943
Supplier:  HEATHROW
Blyring
Blyring
Kolvar 250 - 1000 ml, 90 mm, 51 mm, 508 g
Price
480,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Blykärna, överdragen med blå vinyl. Öppen eller sluten design. Öppen design, passar även kolvar med sidokopplingar. För stabilisering av glas- eller plastkolvar i skakapparater, vatten- eller oljebad, termostatbad osv. Vikten förhindrar att kolven tippar eller flytter. Överdraget hindrar kolven från att repas eller skada andra ytor.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Finns i olika storlekar för användning med olika kolvstorlekar
Specifications
  • Vikt:
    508 g
  • För:
    Kolvar 250 - 1000 ml
  • Ø utv.:
    90 mm
  • Ø inr.:
    51 mm