Orders LinkContactUsLinkComponent
Blyring
Kolvar 125 - 500 ml, 75 mm, 48 mm, 217 g
  214-1942
 :   HEATHROW
Blyring
  214-1942
 :  HEATHROW
Blyring
Blyring
Kolvar 125 - 500 ml, 75 mm, 48 mm, 217 g
425,00 kr
1 * 1 Items
Blykärna, överdragen med blå vinyl. Öppen eller sluten design. Öppen design, passar även kolvar med sidokopplingar. För stabilisering av glas- eller plastkolvar i skakapparater, vatten- eller oljebad, termostatbad osv. Vikten förhindrar att kolven tippar eller flytter. Överdraget hindrar kolven från att repas eller skada andra ytor.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Finns i olika storlekar för användning med olika kolvstorlekar
  • Vikt:
    217 g
  • För:
    Kolvar 125 - 500 ml
  • Ø utv.:
    75 mm
  • Ø inr.:
    48 mm