Orders LinkContactUsLinkComponent
Blyring
Blyring
Kolvar 500 - 2000 ml, 102 mm, 54 mm, 599 g
Katalog # 214-1893
Leverantör:   HEATHROW
Blyring
Katalog # 214-1893
Leverantör:  HEATHROW
Blyring
Blyring
Kolvar 500 - 2000 ml, 102 mm, 54 mm, 599 g
Price
705,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Blykärna, överdragen med blå vinyl. Öppen eller sluten design. Öppen design, passar även kolvar med sidokopplingar. För stabilisering av glas- eller plastkolvar i skakapparater, vatten- eller oljebad, termostatbad osv. Vikten förhindrar att kolven tippar eller flytter. Överdraget hindrar kolven från att repas eller skada andra ytor.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Finns i olika storlekar för användning med olika kolvstorlekar
Specifikationer
  • Vikt:
    599 g
  • För:
    Kolvar 500 - 2000 ml
  • Ø utv.:
    102 mm
  • Ø inr.:
    54 mm